Description
Mobilisez un potentiel inexploité en matière d’incubation avec la précision de température dont vous avez besoin pour vos applications exigeantes. Avec une plage de température comprise entre + 5 et + 70°C, les incubateurs réfrigérés Thermo Scientific Heratherm sont équipés de la technologie Peltier permettant d’atteindre et de maintenir les températures ambiantes précises dont vous avez besoin pour des résultats fiables. Ces unités n’utilisent pas de réfrigérants dangereux et consomment moins d’énergie que les produits conventionnels. Elles représentent donc un choix idéal pour les laboratoires écoresponsables.
- Plage de température de 5 à 70°C
- 2 tailles disponibles : modèle de paillasse (178 L / 6,3 ft³) et modèle sur pieds avec roulettes (381 L / 13,5 ft³)
- Excellente uniformité (+/- 0,3°C (20°C)) et stabilité (+/- 0,1°C) de la température pour> conserver les échantillons dans un environnement sûr
- Consommation énergétique aussi bas que 80 Wh/h (paillasse) / 150 Wh/h (sur pieds) à 20°C - Remarque : les unités comparables réfrigérées par compresseur consomment jusqu’à 6 fois plus d’énergie*
- Mousse d’isolation en polyuréthane sans CFC / sans HFC pour obtenir de bonnes performances thermiques et éviter la condensation
- Porte chauffée avec contrôle énergétique intelligent pour garantir l’absence de condensation, même à basse température
- Fonction de minuterie sophistiquée avec mode hebdomadaire, quotidien ou en temps réel
- Fonction de programmation intuitive pour définir la montée en température, le trempage / refroidissement et les temps de pause : possibilité d’enregistrer jusqu’à 10 programmes avec 10 étapes simples
- Mécanisme d’arrêt en cas de surchauffe réglable pour les protocoles nécessitant une protection contre la surchauffe (classe 2, conformément à la norme DIN12880)
- Observation des échantillons en toute sécurité et avec un impact limité sur la température grâce à la porte interne en verre
- Confinement en toute sécurité avec alarme automatique en cas de surchauffe ou de baisse de température
- Port d’accès standard pour le contrôle des données (grand diamètre de 42 mm / 1,65 in)
- Système d’étagères adaptables pour optimiser le chargement, faciles à retirer pour le nettoyage, avec dispositif anti basculement
- Intérieur en acier inoxydable (1.4301 / ASTM 304) et coins arrondis pour un nettoyage facile
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 6.3 pied cube |
| Certifications/Conformité | CE, CSA |
| Description | Incubateur réfrigéré Heratherm IMP180, 100-240 V, 50/60 Hz |
| Capacité (métrique) | 178 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
| Dimensions (P x l) de l’étagère | 439 x 505 mm (17,28 x 19,88 in) |
| Matériau | Acier enduit |
| Nbre d’étagères | 2/9 |
| Type de prise | Amérique du Nord : prise Nema 5-15 avec configuration 120 V, 60 Hz ; Tous les autres : CEE7/7 avec configuration 230 V, 50 Hz. |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 70°C |
| Afficher plus |