Learn More
Thermo Scientific™ Kit HeSaver-H2Safer™ pour module d’injection SSL iConnect™ GC TRACE™ série 1600
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Améliorez la durabilité de votre laboratoire, que vous utilisiez de l’hélium ou de l’hydrogène comme gaz vecteur. Pour réduire considérablement la consommation de gaz vecteur lors de l’exécution d’échantillons et lorsque le GC est inactif, le kit Thermo Scientific HeSaver-H2Safer transforme facilement le module d’injection SSL iConnect. Pour gagner du temps et des coûts lors de la revalidation, les méthodes existantes ne sont pas affectées. Lorsque l’hélium est utilisé comme vecteur, le mode HeSaver prolonge considérablement la durée de vie de la bouteille et atténue les problèmes de pénurie d’hélium. Lorsque l’hydrogène est utilisé comme vecteur, le mode H2Safer garantit des opérations plus sûres et une utilisation optimisée des générateurs d’hydrogène.
Maintenez vos méthodes existantes et économisez considérablement sur la consommation de gaz vecteur, qu’il s’agisse d’hélium ou d’hydrogène :
Pour les laboratoires utilisant l’hélium comme gaz vecteur
- Atténuez les problèmes de manque d’hélium, notamment les retards de livraison et l’augmentation des coûts
- Conservez les méthodes validées existantes
- Obtenez des performances GCMS optimales sans compromis sur la sensibilité ou la correspondance des spectres
Pour les laboratoires utilisant l’hydrogène comme gaz vecteur
- Bénéficiez de conditions de fonctionnement plus sûres grâce à un débit maximum limité, éliminant ainsi la nécessité d’un capteur d’hydrogène dans le four GC
- Servez plus de GC avec un générateur d’hydrogène
- Assurez un environnement d’injection inerte dans le SSL chaud, car l’hydrogène ne se rince pas dans l’injecteur
Avantages supplémentaires liés à l’utilisation de l’option HeSaver-H2Safer
- Gagnez du temps pour l’entretien de l’entrée. L’injecteur SSL modifié est accessible pendant que le gaz vecteur s’écoule dans la colonne, éliminant ainsi la nécessité de refroidir le four GC.
- Réduisez la contamination de l’injecteur vers la colonne. Le gaz vecteur ne traverse pas l’injecteur, ce qui protège la colonne des contaminants courants (septum / matrice d’échantillons / sous-produits).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit pour module d’injection SSL iConnect |
| Mode d’injection | Injection à débit divisé / non divisé |
| Description | Kit HeSaver-H2Safer™ pour module d’injection SSL iConnect™ GC TRACE™ série 1600 |
| À utiliser avec (équipement) | Injecteur SSL iConnect sur GC TRACE série 1600. Compatible avec les colonnes capillaires de 50 µm à 320 µm de diamètre intérieur |
| Quantité | Each |