Learn More
Hesperetin, MedChemExpress
Description
Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hesperetin |
| CAS | 520-33-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H14O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (330.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.28 |
| Poids de la formule | 302.28 |
| Afficher plus |