Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hespéridine, 97 %, comprend les composés analogues
Code produit 10376520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376520 5 g Flacon en verre 5g
10667662 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10376520 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 123460050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 520-26-3 | C28H34O15 | 610.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 520-26-3
Formule moléculaire C28H34O15
Poids moléculaire (g/mol) 610.57
Numéro MDL MFCD00075663
Clé InChI QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
CID PubChem 45358131
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hesperidin
Note relative au nom 97%
Point de fusion 258.0°C to 262.0°C
Couleur Marron à blanc
Perte à la dessiccation 4% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 4706
Rotation spécifique − 76.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/50l. Other solubilities: soluble in diluted alkalies,soluble in pyridine,soluble in formamide and dimethylformamide (60 c),slightly sol. in methanol and glacial acetic acid,practically insol. in acetone benzene and chcl3
Nom IUPAC (2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy}méthyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrane-4-one
Poids de la formule 610.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre