Learn More
Hesperin, MedChemExpress
Description
Hesperin is a bioactive ingredient present in Japanese horseradish (wasabi) and has been shown to be an Nrf2 activator.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hesperin |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 4430-35-7 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H15NOS2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 100 mg/mL (487.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (243.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(CCCCCCN=C=S)C |
| Afficher plus |