Learn More
Hex-1-ène, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10376230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376230 100 mL Flacon en verre ambré 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10376230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0460/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 592-41-6
Point de fusion -140°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 62°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H12
Numéro MDL 9505
Quantité 100 mL
Synonyme 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
Clé InChI LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC=C
Nom IUPAC hex-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 84.162
CID PubChem 11597
ChEBI CHEBI:24579
Poids de la formule 84.15g/mol
Tension de vapeur 186mmHg 25
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.