Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Clé hexagonale à extrémité sphérique
Description
- Taille de la clé : 3 mm
- Longueur des pieds : 126 x 19 mm
- Surfaces de contact de haute qualité pour une longue durée de vie du produit
- Revêtement anticorrosion
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier plaqué |
| Hauteur (métrique) | 19 mm |
| Type de produit | Clé Allen |
| Dimensions | 3 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids (métrique) | 8 g |