Learn More
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492837 100 g 100g
11482837 25 g 25g
11402847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15470.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.08€
    129.65€ / 100g
    Économisez 27.43€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6
Hexaamminecobalt(III) chloride is a component of structural biology methods, especially for DNA or RNA, where the positive ions stabilize the tertiary structure of the phosphate backbone, which favors to solve their structure by X-ray crystallography. It serves as an excellent antibacterial and antiviral property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’hexaamminecobalt(III) est une composante des méthodes de biologie structurelle, en particulier pour l’ADN ou l’ARN, où les ions positifs stabilisent la structure tertiaire de l’épine dorsale du phosphate, ce qui favorise la résolution de leur structure par cristallographie aux rayons X. Il possède d’excellentes propriétés antibactériennes et antivirales.
Solubilité
Soluble dans l’ammoniaque et l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10534-89-1
Formule moléculaire H18Cl3CoN6
Numéro MDL MFCD00036304
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaamminecobalt(III) chloride
Densité 1.71
Odeur Odorless
Formule linéaire [Co(NH3)6]Cl3
Quantité 100 g
Merck Index 14,4675
Informations sur la solubilité Soluble in ammonia and water.
Poids de la formule 267.48
Pourcentage de pureté 99%