Learn More
Bromure d’hexaamminenickel(II), 99,999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410830 100 g 100g
11400830 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044482.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 13601-55-3 | Molecular Formula: Ni(NH3)6Br2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13601-55-3
Formule moléculaire Ni(NH3)6Br2
Numéro MDL MFCD04039935
Synonyme hexaamminenickel ii bromide, dibromonickel hexaamine
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaamminenickel (II) bromide
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 g
Poids de la formule 320.68
Pourcentage de pureté 99.999%
Forme physique Cristalline