Learn More
Chlorure d’hexaammineruthénium(II), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446736 1 g 1g
11456736 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23886.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.42€
    143.65€ / 1g
    Économisez 30.77€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15305-72-3 | ClH12N6Ru | 232.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15305-72-3
Formule moléculaire ClH12N6Ru
Poids moléculaire (g/mol) 232.66
Numéro MDL MFCD00011477
Clé InChI MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Specifica
Nom chimique ou matériau Hexaammineruthenium(II) chloride
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 274.16
Pourcentage de pureté 99.9%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.