Learn More
Chlorure d’hexaammineruthénium(II), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456736 0.25 g 0.25g
11446736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23886.01
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 15305-72-3 | ClH12N6Ru | 232.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15305-72-3
Formule moléculaire ClH12N6Ru
Poids moléculaire (g/mol) 232.66
Numéro MDL MFCD00011477
Clé InChI MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaammineruthenium(II) chloride
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 0.25 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 274.16
Pourcentage de pureté 99.9%