Learn More
Chlorure d’hexaammineruthénium(III), Ru 32,1 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346018
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346018 0.25 g 0.25g
11366018 1 g 1g
11356018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11346018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010511.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14282-91-8
Formule moléculaire Cl3H18N6Ru
Poids moléculaire (g/mol) 309.61
Numéro MDL MFCD00011478
Clé InChI GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
CID PubChem 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaammineruthenium(III) chloride
Couleur Jaune
Quantité 0.25 g
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Nom IUPAC ruthenium(3+) hexaamine trichloride
Poids de la formule 309.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 32,1 % min
Forme physique Poudre