Learn More
Hexabromobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480897 100 g 100g
11470897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23295.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 87-82-1 | C6Br6 | 551.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-82-1
Formule moléculaire C6Br6
Poids moléculaire (g/mol) 551.49
Numéro MDL MFCD00000058
Clé InChI CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexabromobenzene, benzene, hexabromo, perbromobenzene, unii-t01859xwir, ccris 5917, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, hxbbz, hexabioomobenzene, acmc-20aj0o
CID PubChem 6905
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-Hexabromobenzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexabromobenzene
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1912586
Poids de la formule 551.52
Pourcentage de pureté 97%