Learn More
Hexacarbonyle de tungstène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389268 10 g 10g
11379268 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043205.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 14040-11-0 | C6O6W
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14040-11-0
Formule moléculaire C6O6W
Numéro MDL MFCD00011462
Synonyme Tungsten hexacarbonyl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexacarbonyltungsten
Point de fusion 172°C to 174°C
Couleur Blanc
Densité 2.65
Plage de pourcentage du dosage 97%
Odeur Nearly odorless
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in tetrahydrofuran. Insoluble in water.
Poids de la formule 351.91
Tension de vapeur 1.596hPa (1mm Hg) at 67°C
Forme physique Cristalline
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.