Learn More
Hexachloro-1,3-butadiène, TRC
Code produit 30407215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407215 10 g 10g
30405814 5 g -
30401360 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29076510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-68-3
Formule moléculaire C4 Cl6
Poids moléculaire (g/mol) 260.76
Synonyme 1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-, Butadiene, hexachloro- (6CI,7CI), 1,1,2,3,4,4-Hexachloro-1,3-butadiene, C 46, HCB, Hexachloro-1,3-butadiene, Hexachlorobutadiene, NSC 3701, Perchloro-1,3-butadiene, Perchlorobutadiene
Nom IUPAC 1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diène
SMILES ClC(=C(Cl)C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachlorobutadiene
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
Poids de la formule 257.8131