Learn More
Hexachloracétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490857 250 g 250g
11478890 100 g 100g
11480857 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23259.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 116-16-5 | C3Cl6O | 264.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-16-5
Formule moléculaire C3Cl6O
Poids moléculaire (g/mol) 264.73
Numéro MDL MFCD00000796
Clé InChI DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
CID PubChem 8303
ChEBI CHEBI:82243
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexachloropropane-2-one
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachloroacetone
Point de fusion -2°C
Densité 1.748
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5115
Quantité 250 g
Numéro UN UN2661
Beilstein 1707475
Poids de la formule 264.75
Pourcentage de pureté 99%