Learn More
Hexachlorobenzène, TRC
Code produit 30137449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137449 100 g 100g
18020840 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137449 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH290815100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-74-1
Formule moléculaire C6 Cl6
Poids moléculaire (g/mol) 284.78
Synonyme Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachlorobenzene
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Poids de la formule 281.8131