Learn More
Hexachloroéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349095 100 g 100g
11353446 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349095 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14297.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol
Hexachloroethane is used as catalyst in preparation of chlorosilanes from hydrosilanes. It is also used to investigate the transformation of hexachloroethane in natural waters and as reagent during polycondensation reaction of p-aminobenzoic acid. It is used as a source of chlorine in the chlorodehydroxylation of alcohols in the presence of triphenylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexachloroéthane est utilisé comme catalyseur dans la préparation de chlorosilanes à partir d’hydrosilanes. Il est également utilisé pour étudier la transformation de l’hexachloroéthane dans les eaux naturelles et comme réactif lors de la réaction de polycondensation de l’acide p-aminobenzoïque. Il est utilisé comme source de chlore dans la chlorodéhydroxylation des alcools en présence de triphénylphosphine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-72-1
Formule moléculaire C2Cl6
Poids moléculaire (g/mol) 236.72
Numéro MDL MFCD00000799
Clé InChI VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
CID PubChem 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachloroethane
Point de fusion 185°C to 190°C (sublimation)
Densité 2.091
Odeur Camphor-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1740341
Merck Index 14,4679
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC hexachloroéthane
Poids de la formule 236.74
Pourcentage de pureté 99%