Learn More
Hexachloroéthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexachloroethane |
| CAS | 67-72-1 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C2 Cl6 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Ethane, hexachloro- (8CI,9CI), 1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane, Avlothane, Distokal, Distopan, Distopin, Egitol, Ethane hexachloride, Falkitol, Fasciolin, Fron 110, Hexachlorethane, Hexachloroethane, Hexachloroethylene, Mottenhexe, NSC 9224, Perchloroethane, Phenohep |
| Formule InChI | InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,2,2-hexachloroéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.74 |
| Afficher plus |