Learn More
Hexachloroéthane, TRC
Code produit 30390997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390997 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2908501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachloroethane
CAS 67-72-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2 Cl6
Quantité 1 g
Synonyme Ethane, hexachloro- (8CI,9CI), 1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane, Avlothane, Distokal, Distopan, Distopin, Egitol, Ethane hexachloride, Falkitol, Fasciolin, Fron 110, Hexachlorethane, Hexachloroethane, Hexachloroethylene, Mottenhexe, NSC 9224, Perchloroethane, Phenohep
Formule InChI InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,2-hexachloroéthane
Poids moléculaire (g/mol) 236.74
Poids de la formule 233.8131
Pourcentage de pureté >95