Learn More
Hexachloropropanone, TRC
Code produit 30401361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401361 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401361 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29088025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachloroacetone
CAS 116-16-5
Formule moléculaire C3 Cl6 O
Quantité 25 g
Synonyme 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2-propanone, Hexachloro-2-propanone, 1,1,1,3,3,3-Hexachloropropanone, Bis(trichloromethyl) ketone, HCA, Hexachloro-2-propanone, Hexachloroacetone, NSC 6852, Perchloroacetone
Formule InChI InChI=1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexachloropropane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 264.75
Poids de la formule 261.808