Learn More
Hexacontane, TRC
Code produit 30180150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180150 25 mg 25mg
30180062 5 mg 5mg
30179983 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH35499025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7667-80-3
Formule moléculaire C60 H122
Poids moléculaire (g/mol) 843.61
Synonyme Hexacontane, n-Hexacontane
Nom IUPAC hexacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexacontane
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C60H122/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-60H2,1-2H3
Poids de la formule 842.9547