Learn More
Hexacosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10667362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10667362
Marque: Thermo Scientific Acros 221220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 630-01-3 | C26H54 | 366.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-01-3
Formule moléculaire C26H54
Poids moléculaire (g/mol) 366.72
Numéro MDL MFCD00009354
Clé InChI HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexacosane, pentacosane, methyl, ch3-ch2 24-ch3, hexacosane, analytical standard, hexacosane, acmc-1b86y
CID PubChem 12407
ChEBI CHEBI:32940
Nom IUPAC hexacosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexacosane
Note relative au nom 99%
Point de fusion 56°C to 59°C
Couleur Blanc
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 420°C
Point d’éclair 215°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)24CH3
Quantité 5 g
Beilstein 01, 175
Gravité spécifique 0.8
Poids de la formule 366.7
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin