Learn More
Acide hexacosanoïque-12,12,13,13-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexacosanoic Acid-d4 |
| CAS | 1194984-85-4 |
| Formule moléculaire | C26 D4 H48 O2 |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | Cerotic Acid-d4, Ceratinic Acid-d4, Ceric Acid-d4, Cerinic Acid-d4, Cerylic Acid-d4, NSC 4205-d4, n-Hexacosanoic Acid-d4, Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid |
| Formule InChI | InChI=1 S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i14D2,15D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 12,12,13,13-tétradeutéroN à l’VHC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 400.71 |
| Poids de la formule | 400.4218 g/mol |
| Afficher plus |