Learn More
Hexacosanoic Acid-d4, TRC
Code produit 30399513
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30399513 10 mg 10mg
30393286 25 mg -
30396366 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30399513 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29091210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1194984-85-4
Formule moléculaire C26 D4 H48 O2
Poids moléculaire (g/mol) 400.71
Synonyme Cerotic Acid-d4, Ceratinic Acid-d4, Ceric Acid-d4, Cerinic Acid-d4, Cerylic Acid-d4, NSC 4205-d4, n-Hexacosanoic Acid-d4, Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid
Nom IUPAC 12,12,13,13-tetradeuteriohexacosanoic acid
SMILES [2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexacosanoic Acid-d4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i14D2,15D2
Poids de la formule 400.4218