Learn More
Acide hexacosanoïque, TRC
Code produit 30395169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395169 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2909102.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Formule moléculaire C26 H52 O2
Quantité 2.5 g
Synonyme Hexacosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Cerotic acid (6CI, 7CI), Ceratinic acid, Ceric acid, Cerinic acid, Cerylic acid, n-Hexacosanoic acid, NSC 4205
Formule InChI InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide hexacosanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 396.69
Poids de la formule 396.3967