Learn More
Acide hexacosanoïque, TRC
Code produit 30405238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405238 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405238 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH290910250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Formule moléculaire C26 H52 O2
Quantité 250 mg
Synonyme Hexacosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Cerotic acid (6CI, 7CI), Ceratinic acid, Ceric acid, Cerinic acid, Cerylic acid, n-Hexacosanoic acid, NSC 4205
Formule InChI InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide hexacosanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 396.69
Poids de la formule 396.3967