Learn More
Hexadécafluoroheptane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexadecafluoroheptane |
| CAS | 335-57-9 |
| Formule moléculaire | C7F16 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), Perfluoroheptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C7F16/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)23 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-exexécafluoroheptane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 388.05 |
| Poids de la formule | 387.9745 |