Learn More
Hexadécafluoroheptane, TRC
Code produit 30396574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396574 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30396574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH293823100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexadecafluoroheptane
CAS 335-57-9
Formule moléculaire C7F16
Quantité 100 mg
Synonyme 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), Perfluoroheptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C7F16/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)23
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-exexécafluoroheptane
Poids moléculaire (g/mol) 388.05
Poids de la formule 387.9745