Learn More
Hexadécanal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexadecanal |
| CAS | 629-80-1 |
| Formule moléculaire | C16 H32 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Palmitaldehyde, 1-Hexadecanal, Hexadecanaldehyde, Hexadecylaldehyde, n-Hexadecan-1-al, n-Hexadecanal |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| Nom IUPAC | héxdécanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.42 |
| Poids de la formule | 240.2453 |