Specifications
| CAS | 544-76-3 |
| Point de fusion | 18°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 287°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C16H34 |
| Numéro MDL | 8998 |
| Quantité | 100 mL |
| Synonyme | n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl |
| Clé InChI | DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hexadecane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.