Learn More
Hexadécane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Hexadecane |
| Quantité | 500 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 226.2661 |