Learn More
Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride, TRC
Code produit 30408663
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408663 250 mg 250mg
30405442 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30408663 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH290970250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42150-38-9
Formule moléculaire C23H44ClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 466.05
Synonyme (R)-3-Carboxy-2-[(15-carboxy-1-oxopentadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, (R)-3-((15-Carboxypentadecanoyl)oxy)-4-(trimethylammonio)butanoate Chloride
Nom IUPAC [(2R)-3-carboxy-2-(15-carboxypentadecanoyloxy)propyl]-trimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H43NO6.ClH/c1-24(2,3)19-20(18-22(27)28)30-23(29)17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-21(25)26;/h20H,4-19H2,1-3H3,(H-,25,26,27,28);1H/t20-;/m1./s1
Poids de la formule 465.2857