Learn More
Acide hexadécanoïque-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexadecanoic-13,13,14,14,15,15,16,16,16-D9 Acid |
| CAS | 1173022-49-5 |
| Formule moléculaire | C16 D9 H23 O2 |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Hexadecanoic-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9 acid (ACI), Hexadecanoic-13,13,14,14,15,15,16,16,16-D9 Acid, Palmitic acid-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9, [13,13,14,14,15,15,16,16,16-2H9]Hexadecanoic acid, [13,13,14,14,15,15,16,16,16-2H9]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | 13,13,14,14,15,15,16,16,16-acide non adutéromaxécanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.4795 |
| Poids de la formule | 265.2967 g/mol |
| Afficher plus |