Learn More
Acide hexadécanoïque-15,15,16,16,16-d5, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexadecanoic-15,15,16,16,16-D5 Acid |
| CAS | 285979-77-3 |
| Formule moléculaire | C16 D5 H27 O2 |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Hexadecanoic-15,15,16,16,16-d5 acid (9 CI), Hexadecanoic-15,15,16,16,16-D5 Acid, Palmitic acid-15,15,16,16,16-d5, [15,15,16,16,16-2H5]Hexadecanoic acid, [15,15,16,16,16-2H5]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-15,15,16,16,16-d5 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 15,15,16,16,16-pentadénoIH |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.4549 |
| Poids de la formule | 261.2716 g/mol |
| Afficher plus |