Learn More
Acide hexadécanoïque-9,9-d2, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexadecanoic-9,9-D2 Acid |
| CAS | 272442-14-5 |
| Formule moléculaire | C16 D2 H30 O2 |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | Hexadecanoic-9,9-d2 acid (9 CI), 9,9-d2-Palmitic acid, Hexadecanoic-9,9-D2 Acid, Palmitic acid-9,9-d2, [9,9-2H2]Hexadecanoic acid, [9,9-2H2]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-9,9-d2 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCC)CCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 9,9-ddeutéroœlécanoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.4364 |
| Poids de la formule | 258.2528 g/mol |
| Afficher plus |