Learn More
Acide hexadécanoïque-d31, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palmitic acid-d31 |
| CAS | 39756-30-4 |
| Formule moléculaire | C16 D31 H O2 |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Hexadecanoic acid-d31 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-hentriacontadeuteriohexadecanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.62 |
| Poids de la formule | 287.4348 g/mol |
| Afficher plus |