Learn More
Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, TRC
Code produit 30402373
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30402373 1 g -
30391480 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30402373 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2938621G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092921-73-7
Formule moléculaire C19 2H3 H39 N . Br
Poids moléculaire (g/mol) 367.47
Synonyme 1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-, bromide (1:1), Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, Cetrimonium-D3 Bromide (N-methyl-D3)
Nom IUPAC hexadecyl-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;bromide
SMILES [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3;
Poids de la formule 366.2689