Learn More
Bromure hexadécyltriméthylammonium, TRC
Codice prodotto. 17965065
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
50 mg
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
17965065 50 g 50g
17963985 50 mg 50mg
17930415 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17965065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29386050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-09-0
Formule moléculaire C19 H42 N . Br
Poids moléculaire (g/mol) 364.45
Synonyme 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, hexadecyltrimethyl-, bromide (8CI), Hexadecyltrimethylammonium bromide (6CI), 1-Hexadecyltrimethylammonium bromide, Accelerator 1631, Accelerator DT 3126-1, Acetoquat CTAB, Arquad 16/60, BCTA, Bromat, C16TAB, CTAB, CTABr, CTMAB, CTMB, Catinal HTB 70ET, Cetremide, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Cirrasol OD, HDTMA-Br, HTAB, Hexadecanyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylamine bromide, Lauroseptol, Lissolamine, Lissolamine A, Micol, N,N,N-Trimethyl-1-hexadecanaminium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-ammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecylammonium bromide, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, N-Cetyltrimethylammonium bromide, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide, Pollacid, Quamonium, Rhodaquat M 242B99, Softex KW, Trimethylcetylammonium bromide, Trimethylhexadecylammonium bromide, Varisoft CTB 40, ZYS 08, n-Hexadecyltrimethylammonium bromide
Nom IUPAC hexadécyl(triméthyl)azanium ; bromure
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifica
Nom chimique ou matériau Cetrimonium Bromide
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 363.2501
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.