Learn More
Éther de monobenzyle d’hexaéthylène glycol, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hexaethylene glycol monobenzyl ether |
| CAS | 24342-68-5 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C19H32O7 |
| Clé InChI | VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.46 |
| Poids de la formule | 372.46 |