Learn More
Hydrate d'hexafluoroacétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexafluoroacetone Hydrate |
| CAS | 10057-27-9 |
| Formule moléculaire | C3 F6 O . xH2O |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2 |
| SMILES | O=C(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O |
| Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-alphafluoropropan-2-one hydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.03 |
| Poids de la formule | 183.9959 |