Learn More
Hexafluoroacétone trihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392986 25 g 25g
11382986 5 g 5g
11302996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10777.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34202-69-2 | C3H6F6O4 | 220.067 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34202-69-2
Formule moléculaire C3H6F6O4
Poids moléculaire (g/mol) 220.067
Numéro MDL MFCD00149061
Clé InChI SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
CID PubChem 36719
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan--one2-one ; trihydrate
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexafluoroacetone trihydrate
Point de fusion 18°C to 21°C
Densité 1.579
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Indice de réfraction 1.319
Quantité 25 g
Numéro UN UN2552
Beilstein 607236
Poids de la formule 220.07 (166.02 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%