Learn More
Trihydrate d'hexafluoroacétone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hexafluoroacetone trihydrate |
| CAS | 34202-69-2 |
| Formule moléculaire | C3 F6 O . 3 H2 O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Hexafluoroacetone Trihydrate, 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate (1:3) (ACI), 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate (8CI, 9CI), Hexafluoroacetone trihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-Hexfluoropropane-2-one ;trihydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.07 |
| Poids de la formule | 220.017 |