Learn More
Hexafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10000930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10000930 10 mL Flacon en verre 10mL
10209503 100 mL Flacon en verre 100mL
15129163 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10000930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120540100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392-56-3
Formule moléculaire C6F6
Poids moléculaire (g/mol) 186.06
Numéro MDL MFCD00000288
Clé InChI ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
CID PubChem 9805
ChEBI CHEBI:38589
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexafluorobenzene
Point de fusion 3.7°C to 4.1°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6120g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C (743.0 mmHg)
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6F6
Indice de réfraction 1.3760 to 1.3780
Quantité 10 mL
Merck Index 15,4722
Gravité spécifique 1.612
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • benzene fluoro 7
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.