Learn More
Anhydride hexafluoroglutarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357845
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357845 25 g 25g
11337845 1 g 1g
11347845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02798.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 376-68-1
Formule moléculaire C5F6O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.042
Numéro MDL MFCD00006680
Clé InChI IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoroglutaric anhydride, perfluoroglutaric anhydride, 3,3,4,4,5,5-hexafluorodihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, hexafluoroglutaric acid anhydride, 2,2,3,3,4,4-hexafluoropentanedioic anhydride, 3,3,4,4,5,5-hexafluoro-3h-4,5-dihydropyran-2,6-dione, hexafluoroglutaricanhydride, acmc-1clz4, hexafluorooxane-2,6-dione
CID PubChem 78995
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5-hexafluorooxane-2,6-dione
SMILES C1(=O)C(C(C(C(=O)O1)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexafluoroglutaric anhydride
Densité 1.652
Point d’ébullition 71°C to 72°C
Point d’éclair None
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.324
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 210699
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 222.04
Pourcentage de pureté 97%