missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Portoir Hexagon pour tubes à centrifuger

Code produit 13445225
Change view
Click to view available options
Capacité:
10 tubes de 15 ml
4 tubes de 30 ml
8 tubes de culture de 50 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
13445225 4 tubes de 30 ml 2 pièces
11730779 10 tubes de 15 ml -
13405235 8 tubes de culture de 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13445225 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 18313

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Maintient fermement les tubes à centrifuger lors du procédé de centrifugation.

  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • 2/kit

Spécification

Type Adapter
Type de tube Fond plat ou jupe
Capacité 4 tubes de 30 ml
Diamètre max. du tube 25/31 mm
Longueur max. du tube de 65 à 95 mm
À utiliser avec (équipement) 13194
Nb par paquet 2/boîte
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.