Learn More
Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, TRC
Code produit 30138068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138068 25 g 25g
30132448 100 g 100g
17922325 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138068 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29402025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-42-7
Formule moléculaire C8 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Synonyme 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (6CI,8CI), Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, Aradur HY 925, Araldite HT 904, Araldite HT 907, Araldite HY 907, Araldite HY 925, Araldite Hardener HY 925, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, Cyclohexanedicarboxylic anhydride, EP 400B, Epilox H 11-01, HHPA, HT 907, HV 136, HY 925, Hardener HY 925, Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, Hexahydrophthalic acid anhydride, Hexahydrophthalic anhydride, Lekutherm Hardener H, MH 700E, NSC 8622, Rikacid HH, Rikacid HH-A, Rikacid HHPA, Rikacid MH 600, Rikacid MH 700E, Rutadur AG, Rutapox HX
Nom IUPAC 3A,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexahydro-1,3-isobenzofurandione
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
Poids de la formule 154.063