Learn More
Anhydride hexahydro-4-méthylphtalique, 98 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10605992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10605992 500 g Flacon en verre 500g
10347490 2.5 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10605992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165395000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19438-60-9 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19438-60-9
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Numéro MDL MFCD00005927
Clé InChI FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 4-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl, 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, mixture of isomers
CID PubChem 86876
Nom IUPAC 5-méthyl-3 a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
Note relative au nom 98%
Point de fusion -29°C
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 120°C (1.0 Mbar)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4764 to 1.4784
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water
Viscosité 65 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .