Learn More
Anhydride hexahydro-4-méthylphtalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Poids de la formule | 168.0786 |