Learn More
Hexahydrocoumarine, TRC
Code produit 30134833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134833 2.5 g 2.50g
30132452 250 mg 250mg
17933165 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134833 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2939052.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-82-3
Formule moléculaire C9 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Synonyme Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
Nom IUPAC 3,4,5,6,7,8-hexahydrochromène-2-un
SMILES O=C1CCC2=C(CCCC2)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexahydrocoumarin
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
Poids de la formule 152.0837